Läs mer
Thermo Scientific™ TCF-20 Continuous Flow Rotor
Produktkod. 15626287 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
1350 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15626287 1350 ml Varje
1 options
Produktkod. 15626287 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653235.00 SEK
    508691.23 SEK / Paket med 1
    Save 144543.77 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför biobearbetning eller separering av stora volymer med mycket låg torrhalt.
Utför biobearbetning eller separation av stora volymer med mycket lågt innehåll av fasta ämnen med hjälp av Thermo Scientific™ TCF-20 Continuous Flow Rotor. Rotor —innovationer från Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbyte till Thermo Scientific™ Auto-ID™ Omedelbar rotoridentifiering och hastighetshandtag på varje rotorlock —förkortar inställningstiden samtidigt som det ger trygghet att rotorn är säker.
Auto-Lock Rotorbyte
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än 3 sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Auto-ID Omedelbar rotoridentifikation
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag
  • Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TCF-20 Continuous Flow Rotor
Material Titan
Typ Kontinuerligt flödesrotor
Kapacitet 1350 ml
Max. RCF 42,913 x g
Max. Hastighet 20,000 rpm
Radie (metrisk) 96 mm
Radie (metrisk) Min. 26 mm
K-faktor 826
Nettovikt 17.2 lb. (7.8 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 Superspeed centrifuger
Bioinneslutning Ja