Description
Utför multi-liters bearbetningsapplikationer som kräver höga RCF som virusseparationer, partikelisolering och vaccinproduktion med hjälp av Thermo Scientific™ TCF-32 rotorer med kontinuerligt flöde.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Centrifuge Series
Beställningsinformation:
Kärna krävs för drift. Måste köpas separat.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 940 ml tillbehörskärna |
| Typ | Kontinuerligt flödesrotor |
| Kapacitet | 940 ml |
| Max. RCF | 102,000 x g |
| Max. Hastighet | 32,000 rpm |
| K-faktor | 106 |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger |