Läs mer
TCLP Standard 1: Cd, Se @ 5; Ag, As, Cr, Pb @ 25; Ba @ 500 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
TCLP Standard 1: Cd, Se @ 5; Ag, As, Cr, Pb @ 25; Ba @ 500 μg/mL in 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium/Selenium/Arsenic/Chromium/Lead/Silver/Barium |
| CAS | 7440-43-9, 7782-49-2, 7440-38-2, 7440-47-3, 7439-92-1, 7440-22-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Cadmium/Selenium/Arsenic/Chromium/Lead/Silver/Barium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 5 μg/mL/Selenium 5 μg/mL/Arsenic 25 μg/mL/Chromium 25 μg/mL/Lead 25 μg/mL/Silver 25 μg/mL/Barium 500 μg/mL |