Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,1-dikloreten | 75-35-4 | 2000 μg/ml |
| 1,2-dikloretan | 107-06-2 | 2000 μg/ml |
| 1,4-diklorbensen | 106-46-7 | 2000 μg/ml |
| 2-Butanon | 78-93-3 | 2000 μg/ml |
| Bensen | 71-43-2 | 2000 μg/ml |
| Koltetraklorid | 56-23-5 | 2000 μg/ml |
| Klorbensen | 108-90-7 | 2000 μg/ml |
| Kloroform | 67-66-3 | 2000 μg/ml |
| Tetrakloreten | 127-18-4 | 2000 μg/ml |
| Trikloreten | 79-01-6 | 2000 μg/ml |
| Vinylklorid | 75-01-4 | 2000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Volatiles Spike |
| Namnnotering | USEPA-metoder 1311, 1312 |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet. |
| Metoder | För US EPA-metoder 1311, 1312, 8260B |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering |
| Typ | Certifierat referensmaterial |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol-P och T |
| Kvantitet | 1 ml |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning