Läs mer
Tocris Bioscience™ TCN 201
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18014562
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18014562 10 mg
18094132 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18014562 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4154/10
GluN1/GluN2A-selective NMDA antagonist
NMDA receptor antagonist selective for GluN1/GluN2A (formally NR1/NR2A) over GluN1/GluN2B (formally NR1/NR2B) containing receptors (pIC50 values are 6.8 and <4.3, respectively, in human recombinant GluN1/GluN2A (formally NR1/NR2A) and GluN1/GluN2B (formally NR1/NR2B) FLIPR/Ca2+ assays).
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 852918-02-6
Molekylformel C21H17ClFN3O4S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TCN 201
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 461.89
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 461.892
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.