Läs mer
Tocris Bioscience™ TCN 201
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18014562
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18014562
Brand: Tocris Bioscience™ 4154/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GluN1/GluN2A-selective NMDA antagonist
NMDA receptor antagonist selective for GluN1/GluN2A (formally NR1/NR2A) over GluN1/GluN2B (formally NR1/NR2B) containing receptors (pIC50 values are 6.8 and <4.3, respectively, in human recombinant GluN1/GluN2A (formally NR1/NR2A) and GluN1/GluN2B (formally NR1/NR2B) FLIPR/Ca2+ assays).
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 852918-02-6
Molekylformel C21H17ClFN3O4S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TCN 201
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 461.89
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 461.892