missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TCN 213, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Cyclohexylmethyl)-2-((5-((phenylmethyl)amino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)-acetamide |
| CAS | 556803-08-8 |
| Molekylformel | C18H24N4OS2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | TCN 213, N-(Cyclohexylmethyl)-2-[[5-[(phenylmethyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio]-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4OS2/c23-16(19-11-14-7-3-1-4-8-14)13-24-18-22-21-17(25-18)20-12-15-9-5-2-6-10-15/h2,5-6,9-10,14H,1,3-4,7-8,11-13H2,(H,19,23)(H,20,21) |
| LEDER | C1CCC(CC1)CNC(=O)CSC2=NN=C(S2)NCC3=CC=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.54 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?