Läs mer
TCN238, MedChemExpress
Produktkod. 16496456
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496456 100 mg
16476058 10 mg
16462197 50 mg
16438667 5 mg
16433426 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16496456 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14419
MedChemExpress TCN238 is an orally bioavailable mGlu4 receptor positive allosteric modulator (PAM) with an EC50 of 1 μM.
TCN238 is an orally bioavailable mGlu4 receptor positive allosteric modulator (PAM) with an EC50 of 1 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TCN238
Fysisk form Solid
CAS 125404-04-8
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H11N3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (760.49 mM)
LEDER NC1=NC=CC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=N1
Molekylvikt (g/mol) 197.24
Formel vikt 197.24
Procent renhet 98.31%