missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TCP1 alpha Antibody (23c (CTA-123)), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50328C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TCP1 alpha Monoclonal specifically detects TCP1 alpha in Mouse, Rat, Canine, Chicken, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| TCP1 alpha | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| TCP1 | |
| C-terminal half of the full length murine TCP protein | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers | |
| 6950 | |
| Mouse, Rat, Canine, Chicken, Hamster | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 23c (CTA-123) | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CCT1T-complex protein 1 subunit alpha, CCTa, CCT-alpha, D6S230E, tailless complex polypeptide 1, t-complex 1, T-complex protein 1, alpha subunit, TCP-1-alpha | |
| Rat | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Does not recognize primate, xenopus or yeast TCP-1. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2c |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering