missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ TCP10L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 15565692
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15565692 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15565692 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA542797

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: ASPHAGQESH TLALEPAFGK ISPLSADEET IPKYAGHKNQ SATLLGQRSS Sequence homology: Human: 100%.

TCP10L is a human leucine zipper protein with transcription inhibition activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TCP10L
Användningsområden Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen TCP10L
Genaccessionsnr. Q8TDR4
Gene Alias C21orf77; PRED77; t-complex 10 (a murine tcp homolog)-like; T-complex 10A-2; t-complex 10-like; T-complex protein 10A homolog 1; T-complex protein 10A homolog 2; T-complex protein 10A-1; T-complex protein 10A-2; TCP10A-2; TCP10L; TCP10-like
Gensymboler TCP10L
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the middle region of human TCP10L.
Reningsmetod Protein A
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140290
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.