Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | TCP11 |
| Synonym | D6S230E, KIAA0229, MGC111103, t-complex 11 (a murine tcp homolog), t-complex 11 homolog (mouse), T-complex protein 11 homolog |
| Gensymbol | TCP11 |