Läs mer
LTE Scientific™ TCR/60/H1 Standard frontlastningsautoklav
Produktkod. 12775395
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12775395 60 l Varje
1 options
Produktkod. 12775395 Leverantör LTE Scientific™ Leverantörsnummer TCR/60/H1
Touchclave-R-serien har designats med flexibilitet och tillförlitlighet i åtanke och är idealisk för installation i laboratorier som inte har tillgång till avlopp eller vattenförsörjning. Touchclave-R är utrustad med funktioner som inte normalt sett på den här typen av sterilisatorer och ger oöverträffad prestanda och mångsidighet.
Nedsänkta värmare i kammaren genererar ånga. Kammarvattnet kan fyllas på med jämna mellanrum, antingen manuellt eller automatiskt. Sensorer i kammaren hindrar cykeln från att starta eller fortsätta om det inte finns tillräckligt med vatten. En säkerhetsmikrobrytare är monterad på dörren som endast tillåter cykeln att starta om dörren är ordentligt stängd och låst. I slutet av cykeln kommer dörren inte att släppas förrän både temperatur och tryck har nått säkra förinställda nivåer. Det finns sju modeller i fyra kammarstorlekar. Modellen med kapacitet på 40L är bänkmonterad. De återstående golvstående modellerna är antingen front- eller topplastade. Alla golvstående modeller är lätta att flytta på hjul. Touchclave-R-modeller kan modifieras för att passa specifika krav såsom drift från kunders ångtillförsel eller försedda med ett automatiskt tömnings-/fyllsystem. Fråga vårt försäljningskontor för mer information.
Levereras med många standardfunktioner som normalt inte ses på denna nivå av autoklav
  • 8-programs pekskärmskontrollsystem
  • Kompakt design
  • 316L tryckkärl i rostfritt stål enligt PD/97/23/EC
  • Inbyggt luftballastsystem för snabb bearbetning
  • Luftkompressor ingår
  • No-action 'push-n-seal'-dörr med pneumatisk tätning och låsning
  • Belastningsavkänd processtimer
  • Dubbelt kylsystem
Idealisk för många typer av allmän laboratoriesterilisering.
Specifikationer
Djup (metriskt) Utanför 970 mm
Design Kompakt
Kapacitet (metrisk) 60 l
Djup (metrisk) kammare 625 mm
Diameter (metrisk) kammare 350 mm
För användning med (applikation) Idealisk för många typer av allmän laboratoriesterilisering
För användning med (utrustning) Idealisk för många typer av allmän laboratoriesterilisering
Produkttyp Autoklav, frontmatad
Temperatur (metrisk) 105 °C till 137 °C
Visa Kompakt
Vikt (metrisk) 205 kg
Elektriska krav 1-fasförstärkt: 220 till 240V/50Hz/7Kw/32A
Funktioner 8-programs pekskärmskontrollsystem, Inbyggt luftballastsystem för snabb bearbetning, Lastavkänd processtimer, Dubbelt kylsystem
Inkluderar Luftkompressor ingår
Frekvens 50 Hz
Kvantitet 60 L
Spänning 220/240 V
Bredd (metrisk) Exteriör 550 mm