Läs mer
LTE Scientific TCR/60/V1 Standard Top Loading Autoklav
Produktkod. 12785395
Kapacitet (metrisk):
60 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12785395
Brand: LTE Scientific TCR/60/V1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den här robusta och pålitliga Touchclave-R är utrustad med funktioner som normalt inte finns på den här typen av sterilisator, och ger oöverträffad prestanda och mångsidighet.
  • Designad med flexibilitet och tillförlitlighet i åtanke
  • Idealisk för installation i laboratorier som inte har tillgång till avlopp eller vattenförsörjning.
  • Kan modifieras för att passa specifika krav som drift från kunders ångtillförsel eller att vara utrustad med ett automatiskt tömnings-/fyllsystem
  • 8-programs pekskärmskontrollsystem\
  • 316L tryckkärl i rostfritt stål enligt PD/97/23/EC
  • Inbyggt luftballastsystem för snabb bearbetning
  • Kompakt design, lastavkännande processtimer och dubbla kylsystem
  • Idealisk för många typer av allmän laboratoriesterilisering
Specifikationer
Djup (metriskt) Utanför 540 mm
Design Kompakt
Kapacitet (metrisk) 60 l
Djup (metrisk) kammare 625 mm
Diameter (metrisk) kammare 350 mm
För användning med (applikation) Idealisk för många typer av allmän laboratoriesterilisering
För användning med (utrustning) Idealisk för många typer av allmän laboratoriesterilisering
Produkttyp Autoklav, toppladdad
Temperatur (metrisk) 105 °C till 137 °C
Visa Kompakt
Vikt (metrisk) 210 kg
Elektriska krav 1 fas: 220 till 240V/50Hz/5,0Kw/20A, 1 fasförstärkt: 6,0kW/30A
Funktioner 8-programs pekskärmskontrollsystem, Inbyggt luftballastsystem för snabb bearbetning, Lastavkänd processtimer, Dubbelt kylsystem
Inkluderar Luftkompressor ingår
Frekvens 50 Hz
Kvantitet 60 L
Spänning 220/240 V
Bredd (metrisk) Exteriör 710 mm