Läs mer
Invitrogen™ TCR alpha/beta Monoclonal Antibody (IP26), NovaFluor™ Yellow 590, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
2055.00 SEK - 4555.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | TCR alpha/beta |
|---|---|
| Klona | IP26 |
| Koncentration | 0.8 μg/Test |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30055216
|
Invitrogen™
H086T03Y02-A |
100 Tests |
4555.00 SEK
Paket med 100 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30055733
|
Invitrogen™
H086T02Y02-A |
25 Tests |
2055.00 SEK
Paket med 25 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
TCR alpha/beta Monoclonal antibody specifically detects TCR alpha/beta in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| TCR alpha/beta | |
| 0.8 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P01848, P04435, P0DSE1, P0DSE2 | |
| 28589, 28755, 6955, 6957 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| IP26 | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Yellow 590 | |
| RUO | |
| PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| FLJ22602; IMD7; LOC290071; MGC117436; MGC22624; MGC23964; MGC71411; RATTCB; RATTCBC1; RGD1359684; similar to RIKEN cDNA A430107P09 gene; T cell receptor beta locus; T3/TCR complex; TCB; TCBC1; t-cell antigen receptor; T-cell receptor alpha constant; T-cell receptor beta chain; T-cell receptor V alpha; tcr alpha; TCR alpha/ beta; TCR beta; TCRA; Tcrb; TRA; Tra29; TRAC; TRB; TRB@; TRCA | |
| IgG1 κ | |
| Affinity chromatography |