Läs mer
TCR gamma/delta Antibody (11F2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 18379436 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18379436 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18379436
Brand: Novus Biologicals NBP314621
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
TCR gamma/delta Monoclonal antibody specifically detects TCR gamma/delta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TCR gamma/delta
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona 11F2
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Flow Cytometry 1-4 ug/ml, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen
Formulering PBS
Gene Alias T cell receptor gamma locus, T-cell antigen receptor, gamma polypeptide, T-cell rearranging gene, gamma, T-cell receptor, gamma cluster, TCRG, TRG
Värd art Mouse
Immunogen Purified CD3 antigen complex
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology, Stem Cells
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6965
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1