Läs mer
TCS 1102, MedChemExpress
Beskrivning
TCS 1102 is a potent, dual orexin receptor antagonist (Ki values are 0.2 and 3 nM for OX2 and OX1 receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCS 1102 |
| CAS | 916141-36-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H26N4O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (212.50 mM) |
| LEDER | O=C([C@H]1N(C(CSC2=NC3=CC=CC=C3N2C)=O)CCC1)NC4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 470.59 |
| Formel vikt | 470.59 |
| Visa mer |