missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ TCS 2002
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-4817189
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18054642

Brand: Tocris Bioscience™ 3869/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent GSK-3β inhibitor

Potent inhibitor of GSK-3β (IC50 = 35 nM). Oral adminstration inhibits cold water stress-induced tau hyperphosphorylation in the mouse brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1005201-24-0
Molekylformel C18H14N2O3S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TCS 2002
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 338.38
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 338.381
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.