Läs mer
TCS 2314, MedChemExpress
Beskrivning
TCS 2314 (compound 3) is orally active and selective very late antigen-4 (VLA-4, α4β1, CD49d/CD29) antagonist with an IC50 of 4.4 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCS 2314 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 317353-73-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H34N4O6 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| LEDER | O=C(O)CC1CCN(C([C@H]2N(C(CC3=CC=C(NC(NC4=CC=CC=C4C)=O)C=C3)=O)CCOC2)=O)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.59 |
| Visa mer |