Läs mer
Tocris Bioscience™ TCS 2314
Beskrivning
Integrin very late antigen-4 (VLA-4; α4β1) antagonist (IC50 = 4.4 nM). Blocks the activation of inflammatory cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCS 2314 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 522.59 |
| Renhet | 98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.602 |