Läs mer
Tocris Bioscience™ TCS 2510
Beskrivning
Highly selective EP4 agonist (EC50 = 2.5 nM; Ki = 1.2 nM). Displays no significant binding at other prostaglandin receptors at concentrations up to 14 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCS 2510 |
| CAS | 346673-06-1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C21H29N5O2 |
| Formel vikt | 383.49 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.496 |