Läs mer
TCS 359, MedChemExpress
Produktkod. 16425908
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16425908 10 mg 10mg
16412057 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16425908 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13907
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress TCS 359, a 2-acylaminothiophene-3-carboxamide, is a potent and selective FLT3 inhibitor with an IC50 of 42 nM. TCS 359 inhibits MV4-11 cell proliferation with an IC50 of 340 nM.
TCS 359, a 2-acylaminothiophene-3-carboxamide, is a potent and selective FLT3 inhibitor with an IC50 of 42 nM. TCS 359 inhibits MV4-11 cell proliferation with an IC50 of 340 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TCS 359
CAS 301305-73-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H20N2O4S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (39.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(NC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)SC3=C1CCCC3)N
Molekylvikt (g/mol) 360.43
Formel vikt 360.43
Procent renhet 98.66%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease