Learn More
TCS 401, MedChemExpress
Description
TCS 401 is a selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B).
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | TCS 401 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 243966-09-8 |
| Färg | Earth Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H11ClN2O5S |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslighetsinformation | 0.1 M NaOH : 6.67 mg/mL (21.75 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) |
| LEDER | O=C(C1=C(NC(C(O)=O)=O)SC2=C1CCNC2)O.[H]Cl |
| Show More |