Läs mer
TCS 5861528, Tocris Bioscience™
Beskrivning
TRPA1 channel blocker that antagonizes AITC- and 4-HNE-evoked calcium influx (IC50 values are 14.3 and 18.7μM respectively). Attenuates diabetic hypersensitivity in an in vivo rat model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCS 5861528 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 369.42 |
| Procent renhet | >98% |