Läs mer
Tocris Bioscience™ TCS ERK 11e
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30002111
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30002111 10 mg
1 options
Produktkod. 30002111 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4465/10
Potent and selective ERK2 inhibitor
Potent and selective extracellular signal-related kinase 2 (ERK2) inhibitor (Ki values are <2, 395, 540 and 852 nM for ERK2, GSK-3, Aurora Kinase A and Cdk2 respectively). Potently blocks proliferation of HT29 cells (IC50 = 48 nM). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TCS ERK 11e
CAS 896720-20-0
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C24H20Cl2FN5O2
Formel vikt 500.35
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 500.355