Läs mer
TCS JNK 5a, MedChemExpress
Beskrivning
TCS JNK 5a is a potent JNK3 inhibitor with a pIC50 of 6.7. TCS JNK 5a also inhibits JNK2 with a pIC50 of 6.5.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCS JNK 5a |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 312917-14-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H16N2OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | JNK Inhibitor IX |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 51 mg/mL (153.42 mM) |
| Visa mer |