missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ TCS JNK 6o
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18015542
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18015542 10 mg
18024352 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18015542 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3222/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective JNK inhibitor

ATP-competitive c-Jun N-terminal kinase (JNK) inhibitor (IC50 values are 2, 4 and 52 nM for JNK1, JNK2 and JNK3 respectively). Displays > 1000 fold selectivity over other kinases, including ERK2 and p38. Inhibits c-Jun phosphorylation (EC50 = 920 nM) and prevents collagen-induced platelet aggregation in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 894804-07-0
Molekylformel C18H20N4O4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TCS JNK 6o
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 356.38
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 356.382
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.