Läs mer
TCS-OX2-29, MedChemExpress
Beskrivning
TCS-OX2-29 is a potent, high affinities and selective orexin-2 receptor (OX2R) antagonist with an IC50 value of 40 nM and a pKI value of 7.5. TCS-OX2-29 displays ∼250-fold selectivity for OX2 over OX1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCS-OX2-29 |
| CAS | 372523-75-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H31N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (62.89 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (62.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)(C)[C@H](NCC1=CC=NC=C1)C(N2CC3=C(C=C(OC)C(OC)=C3)CC2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.51 |
| Formel vikt | 397.51 |
| Visa mer |