Läs mer
TCS PIM-1 1, MedChemExpress
Beskrivning
TCS PIM-1 1 (SC 204330) is a potent, selective and ATP-competitive Pim-1 kianse inhibitor with an IC50 of 50 nM, displays good selectivity over Pim-2 and MEK1/MEK2 (IC50s >20000 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCS PIM-1 1 |
| CAS | 491871-58-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H11BrN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SC 204330 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (272.33 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C(C(N2)=CC(C3=CC=CC=C3)=C(C#N)C2=O)C=C(Br)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.2 |
| Visa mer |