Läs mer
Tocris Bioscience™ TCS PIM-1 1
Beskrivning
ATP-competitive Pim-1 kinase inhibitor that displays selectivity over Pim-2 and MEK1/2 (IC50 values are 50, > 20000 and > 20000 nM for Pim-1, Pim-2 and MEK1/2 respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCS PIM-1 1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 367.2 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.20 |