Läs mer
TCS7010, MedChemExpress
Beskrivning
TCS7010 is a potent and highly selective Aurora A inhibitor with with an IC50 of 3.4 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TCS7010 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1158838-45-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H31ClFN7O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (85.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C=C1)NC2=C(F)C=NC(NC3=CC=C(C=C3)CC(N4CCN(CC4)CC)=O)=N2)NC5=CC=CC=C5Cl |
| Visa mer |