missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TCS7010, MedChemExpress

Produktkod. p-200101872
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16454087

Brand: Medchem Express HY70061

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress TCS7010 is a potent and highly selective Aurora A inhibitor with with an IC50 of 3.4 nM.

TCS7010 is a potent and highly selective Aurora A inhibitor with with an IC50 of 3.4 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TCS7010
Fysisk form Solid
CAS 1158838-45-9
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H31ClFN7O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (85.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(C=C1)NC2=C(F)C=NC(NC3=CC=C(C=C3)CC(N4CCN(CC4)CC)=O)=N2)NC5=CC=CC=C5Cl
Molekylvikt (g/mol) 588.08
Formel vikt 588.08
Procent renhet 99.22%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.