Läs mer
TD-106, MedChemExpress
Beskrivning
TD-106 is a cereblon (CRBN) modulator, which can be used for targeted protein degradation. BRD4 PROTACs with TD-106 induce BRD4 degradation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TD-106 |
| CAS | 2250288-69-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H11N5O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (457.46 mM) |
| LEDER | NC1=CC=CC(N=NN2C3CCC(NC3=O)=O)=C1C2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.25 |
| Formel vikt | 273.25 |
| Visa mer |