Läs mer
TD-198946, MedChemExpress
Produktkod. 16492787
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492787 50 mg -
16486856 100 mg 100mg
16476708 10 mg 10mg
16461539 1 mg -
16439267 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16492787 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15642
MedChemExpress TD-198946, a thienoindazole derivative, is a potent chondrogenic agent.
TD-198946, a thienoindazole derivative, is a potent chondrogenic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TD-198946
CAS 364762-86-7
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H22N4O3S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (58.03 mM)
LEDER O=C(C1=C2CCC3=C(N(C)N=C3)C2=C(OC4=CC=C(OCC5=NC6=CC=CC=C6C=C5)C=C4)S1)N
Molekylvikt (g/mol) 482.55
Formel vikt 482.55
Procent renhet 98.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation