Läs mer
OHAUS™ TD52XW Indikator
Handla allt Ohaus Produkter
Typ:
TD52XW-EU
TD52XW-GB
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Se resultatet tydligt på den stora bakgrundsbelysta displayen.
- Den alfanumeriska knappsatsen och funktionstangenterna möjliggör en förenklad användarupplevelse.
- Uppmaningar och programknappar på skärmen guidar dig genom operationen.
- Resultaten kan lagras på Micro SD-kortet. Datautmatning via inbyggd RS232 eller valfria gränssnitt inklusive RS232/RS485/USB-enhet, Ethernet och Bluetooth/WiFi.
- Analog utgång och diskret I/O med reläer.
- Har vanliga industriella lägen och stöder ett bibliotek med 50 000 objekt och 1 000 användarprofiler som kan laddas ner/laddas upp för enkel installation (med SD-kort).
- GMP/GLP med tid/datum för resultatspårbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | Lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive RS232 och Micro SD-kortplats (ingår), andra RS232/RS485/USD-enhet, Ethernet och WiFi/Bluetooth, Diskret I/O och analog utgång (säljs separat som tillbehör); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD, 256 x 80 pixlar |
| Mått (L x B x H) | 270 x 76 x 222 mm |
| Språk | Engelska (USA), franska, tyska, italienska, spanska (MX), polska, spanska |
| Vikt (metrisk) | 2.600 kg |
| Typ | TD52XW-EU |