Läs mer
TDCPP, MedChemExpress
Produktkod. 16445176
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16445176 100 mg
1 options
Produktkod. 16445176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108712
MedChemExpress TDCPP is a chlorinated analog of tris(2,3-dibromopropyl)phosphate (Tris) which is one of the most detected organophosphorus flame retardants (OPFRs) in the environment.
TDCPP is a chlorinated analog of tris(2,3-dibromopropyl)phosphate (Tris) which is one of the most detected organophosphorus flame retardants (OPFRs) in the environment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TDCPP
Fysisk form Oil
CAS 13674-87-8
Färg Colorless
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H15Cl6O4P
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (232.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (145.05 mM)
LEDER O=P(OC(CCl)CCl)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
Molekylvikt (g/mol) 430.9
Formel vikt 430.9
Procent renhet 98.0%