Läs mer
Thermo Scientific™ TDE Series -40°C Ultra-Low Temperature Freezer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16450925 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav unitSize
16450925 230 V, 50 Hz Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16450925 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TDE60040FV
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Thermo Scientific™ TDE Series -40°C ultra-low temperature freezers feature reduced energy usage, a simplified touchscreen interface, three capacities, and an ergonomic cabinet design.
Thermo Scientific™ TDE Series -40°C ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature three upright models, maximizing storage capacity from 40,000 up to 60,000 2 mL vials. The TDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Prestanda
  • Dessa system drivs av H-drivnings kolväteteknologi och sparar upp till 50 % i energianvändning och värmeavvisande jämfört med konventionella kylmedel med ultralåga frysar 1
  • En tyst ljudutgång under 53 dBA, gör att frysen kan komma ut ur korridoren och in i laboratoriet
  • Möter±°5 C valideringsprotokoll vid -°40 C med stark toppvariation och konstant temperaturvariation
  • Naturliga kolvätekylmedel minskar systemets driftsbelastning och främjar enastående tillförlitlighet och bekymmersfritt provskydd
Användarvänlig
  • H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 5,6-tums display
  • Tre kapaciteter (400, 500 och 600 2-tums låda) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
  • Alla modeller har fyra innerdörrar som möjliggör enkel åtkomst till prov utan att utsätta större frysinnehåll för omgivningsförhållanden
  • Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, högkontrastskärm i ögonhöjd och bekväma, lättåtkomliga hyllplatser.
  • Kompatibel med de flesta inredningssystem inklusive ett komplett utbud av Thermo Scientific™ ställ för lådor, mikroplattor, Thermo Scientific™ Matris™ och Nunc CryoBank™ rör
  • Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och hänglåskompatibla dörrar
Hållbarhet
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, vilket gör serien kompatibel med USA Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska unionens F-Gas och andra hållbarhetsstandarder
Fotnoter:
  1. Intern data som jämför 3,9 kWh/dag med DXF400 = 8,0 kWh/dag. Data på fil.
  2. Typiska frystestdata baserade på intern testning i omgivningstemperatur vid 20°C; Typiskt standardprotokoll för validering av± 5°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Thermo Scientific TDE-serie -°40 C ULtralåga frysar, 600-lådkapacitet, 230 V, 50 Hz
Typ Ultra-Low Freezer General Purpose
Kapacitet (engelska) 28,8 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 816 L
Temperaturområde -10 °C till -40 °C
Dörr stil Yttre (1), Inre (4)
Antal dörrar 5
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibel)
Interiör Rostfritt stål
Hyllor 3
Kapacitet (engelska) Hylla 245 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 111 kg
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upprätt
Visa HIC 5,6 tum 7-segments display med kapacitiva touchknappar
Produktlinje Thermo Scientific
Garanti Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Avfrosta Manuell
Mått (DxBxH) Exteriör 38,5 x 39,6 x 78 tum (97,7 x 100,6 x 198,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,3 x 34,4 x 51,2 tum (71,9 x 87,3 x 130,1 cm)
Övervakningsalternativ Larm, inspelare
Börvärdessäkerhet Ja
Anslutningsmöjligheter Fjärrlarmanslutningar, 4-20mA, RS485 och torra kontakter
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Amperage 3.4/10
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Gold)
Flaska Kapacitet 60,000 x 2 mL
Kompressor H-drivning
Kylmedel R290
Fraktvikt (engelska) 765 lb.
Fraktvikt (metrisk) 348 kg
Vikt (engelska) 654 lb.
Vikt (metrisk) 297 kg
Håller 2 tum Lådor (600)
Rackkapacitet 12