Läs mer
Thermo Scientific™ TDE-seriens -40 °C ultralågtemperaturfrys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TDE-seriens -40 °C ultralågtemperaturfrysar, drivna av H-drive, har tre upprättstående modeller som maximerar lagringskapaciteten från 40 000 upp till 60 000 2 ml flaskor. TDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimata besparingar inom provsäkerhet och drift för varje laboratorium.
Prestanda
- Dessa system drivs av H-drivnings kolväteteknologi och sparar upp till nästan 50 % i energianvändning och värmeavvisande jämfört med konventionella kylmedel med ultralåga frysar 1
- En tyst ljudutgång under 53 dBA, gör att frysen kan komma ut ur korridoren och in i laboratoriet
- Möter ±5 °C valideringsprotokoll vid -40 °C med stark toppvariation och konstant temperaturvariation
- Naturliga kolvätekylmedel minskar systemets driftspåfrestningar och främjar enastående tillförlitlighet och bekymmersfritt provskydd
Användarvänlig
- H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 5,6-tums display
- Tre kapaciteter (400, 500 och 600 2-tums låda) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
- Alla modeller har fyra innerdörrar som möjliggör enkel åtkomst till prov utan att utsätta större frysinnehåll för omgivningsförhållanden
- Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, högkontrastskärm i ögonhöjd och bekväma, lättåtkomliga hyllplatser.
- Kompatibel med de flesta racksystem inklusive ett komplett sortiment av Thermo Scientific™ rack för lådor, mikroplattor Thermo Scientific™ Matrix™ och Nunc CryoBank™ rör
- Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och hänglåskompatibla dörrar
Hållbarhet
- Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
- Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
- Naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, vilket gör serien kompatibel med USA:s miljöskyddsmyndighets Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska unionens F-Gas och andra hållbarhetsstandarder
Fotnoter:
- Intern data som jämför 4,4 kWh/dag med Legacy Performance DxF40040-modellen med 8,0 kWh/dag. Data i arkiv
- Typiska frystestdata baserade på interna tester i omgivningstemperatur vid 20 °C; Typiskt standardvalideringsprotokoll är ±5 °C.
Interna data som jämför 4,4 kWh/dag med Legacy Performance DxF40040-modellen med 8,0 kWh/dag. Data i arkivet Typiska frystestdata baserade på interna tester i omgivningstemperatur vid 20 °C; Typiskt standardvalideringsprotokoll på ±5 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 19,4 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 549 L |
| Temperaturområde | -10 °C till -40 °C |
| Dörr stil | Yttre (1), Inre (2) |
| Antal dörrar | 1 |
| Skåpsmaterial | Reptåligt målat stål |
| Kammarmaterial | Kallvalsat stål |
| Isolering | Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibel) |
| Interiör | Rostfritt stål |
| Hyllor | 3 Justerbar, 1 Fast |
| Visa mer |