Läs mer
Thermo Scientific™ TDE-seriens -40 °C ultralågtemperaturfrys
Produktkod. 31749184 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz
Produktkod. Elektriska krav
31749184 230 V, 50 Hz
1 options
Produktkod. 31749184 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TDE50040FVULTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117698.01 SEK
    95764.80 SEK / Paket med 1
    Save 21933.21 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ TDE-serien -°40 C frysar med ultralåg temperatur har minskad energianvändning, ett förenklat pekskärmsgränssnitt, tre kapaciteter och en ergonomisk design av skåpet.
Thermo Scientific™ TDE-seriens -40 °C ultralågtemperaturfrysar, drivna av H-drive, har tre upprättstående modeller som maximerar lagringskapaciteten från 40 000 upp till 60 000 2 ml flaskor. TDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimata besparingar inom provsäkerhet och drift för varje laboratorium.
Prestanda
  • Dessa system drivs av H-drivnings kolväteteknologi och sparar upp till nästan 50 % i energianvändning och värmeavvisande jämfört med konventionella kylmedel med ultralåga frysar 1
  • En tyst ljudutgång under 53 dBA, gör att frysen kan komma ut ur korridoren och in i laboratoriet
  • Möter ±5 °C valideringsprotokoll vid -40 °C med stark toppvariation och konstant temperaturvariation
  • Naturliga kolvätekylmedel minskar systemets driftspåfrestningar och främjar enastående tillförlitlighet och bekymmersfritt provskydd
Användarvänlig
  • H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 5,6-tums display
  • Tre kapaciteter (400, 500 och 600 2-tums låda) för att tillgodose olika lagringsbehov och laboratorieavtrycksspecifikationer
Alla modeller har fyra innerdörrar som möjliggör enkel åtkomst till prov utan att utsätta större frysinnehåll för omgivningsförhållanden
  • Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, högkontrastskärm i ögonhöjd och bekväma, lättåtkomliga hyllplatser.
  • Kompatibel med de flesta racksystem inklusive ett komplett sortiment av Thermo Scientific™ rack för lådor, mikroplattor Thermo Scientific™ Matrix™ och Nunc CryoBank™ rör
  • Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och hänglåskompatibla dörrar
Hållbarhet
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, vilket gör serien kompatibel med USA:s miljöskyddsmyndighets Significant New Alternatives
Interna data som jämför 4,4 kWh/dag med Legacy Performance DxF40040-modellen med 8,0 kWh/dag. Data i arkivet Typiska frystestdata baserade på interna tester i omgivningstemperatur vid 20 °C; Typiskt standardvalideringsprotokoll på ±5 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 24,1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 682 L
Temperaturområde -10 °C till -40 °C
Dörr stil Yttre (1), Inre (2)
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Kallvalsat stål
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibel)
Hyllor 3 Justerbar, 1 Fast
Kapacitet (engelska) Hylla 205 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 93 kg
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upprätt
Visa HIC 5,6 tum 7-segments display med kapacitiva touchknappar
Produktlinje Thermo Scientific
Garanti Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Avfrosta Manuell
Mått (DxBxH) Exteriör 38,5 x 34,0 x 78 tum (97,7 x 86,4 x 198,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,3 x 28,8 x 51,2 tum (71,9 x 73,0 x 130,1 cm)
Övervakningsalternativ Larm, inspelare
Börvärdessäkerhet Ja
Anslutningsmöjligheter Fjärrlarmanslutningar, 4-20mA, RS485 och torra kontakter
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Amperage 3.4/10
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)
Flaska Kapacitet 50,000 x 2 mL
Kompressor H-drivning
Kylmedel R290
Fraktvikt (engelska) 668 lb.
Fraktvikt (metrisk) 304 kg
Vikt (engelska) 574 lb.
Vikt (metrisk) 260 kg
Håller 2 tum Lådor (500)
Rackkapacitet 10