Läs mer
Thermo Scientific™ TDE-serien -40 °C frysar med ultralåg temperatur
BIOPHARMA
Produktkod. 16440925 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz
Håller:
2 tum Lådor (400)
2 tum Lådor (500)
2 tum Lådor (600)
Certifikat och efterlevnad:
CE
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Håller Certifikat och efterlevnad unitSize
16440925 230 V, 50 Hz 2 tum Lådor (500) CE -
16430925 230 V, 50 Hz 2 tum Lådor (400) CE -
16450925 230 V, 50 Hz 2 tum Lådor (600) CE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16440925 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TDE50040FV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Thermo Scientific™ TDE-serien -°40 C frysar med ultralåg temperatur har minskad energianvändning, ett enkeltt pekskärmsgränssnitt, tre kapaciteter och en ergonomisk design av skåpet.
Thermo Scientific™ TDE-serien -°40 C frysar med ultralåga temperaturer, drivna av H-drivning, har tre upprättstående modeller, maximerar lagringskapaciteten från 40 000 upp till 60 000 2 ml injektionsflaskor. TDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimat provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium.
Prestanda
  • Dessa system drivs av H-drivnings kolväteteknologi och sparar upp till 50 % i energianvändning och värmeavvisande jämfört med konventionella kylmedel med ultralåga frysar 1
  • En tyst ljudutgång under 53 dBA, gör att frysen kan komma ut ur korridoren och in i laboratoriet
  • Möter±°5 C valideringsprotokoll vid -°40 C med stark toppvariation och konstant temperaturvariation
  • Naturliga kolvätekylmedel minskar systemets driftsbelastning och främjar enastående tillförlitlighet och bekymmersfritt provskydd
Användarvänlig
  • H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 5,6-tums display
  • Tre kapaciteter (400, 500 och 600 2-tums låda) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
  • Alla modeller har fyra innerdörrar som möjliggör enkel åtkomst till prov utan att utsätta större frysinnehåll för omgivningsförhållanden
  • Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, högkontrastskärm i ögonhöjd och bekväma, lättåtkomliga hyllplatser.
  • Kompatibel med de flesta inredningssystem inklusive ett komplett utbud av Thermo Scientific™ ställ för lådor, mikroplattor, Thermo Scientific™ Matris™ och Nunc CryoBank™ rör
  • Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och hänglåskompatibla dörrar
Hållbarhet
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, vilket gör serien kompatibel med USA Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska unionens F-Gas och andra hållbarhetsstandarder
Fotnoter:
  1. Intern data som jämför 3,9 kWh/dag med DXF400 = 8,0 kWh/dag. Data på fil.
  2. Typiska frystestdata baserade på intern testning i omgivningstemperatur vid 20°C; Typiskt standardprotokoll för validering av± 5°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Thermo Scientific TDE-serie -°40 C ULtralåga frysar, 500-lådkapacitet, 230 V, 50 Hz
Kapacitet (engelska) 24,1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 682 L
Temperaturområde -10 °C till -40 °C
Dörr stil Yttre (1), Inre (4)
Antal dörrar 5
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibel)
Interiör Rostfritt stål
Hyllor 3
Kapacitet (engelska) Hylla 205 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 93 kg
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upprätt
Visa HIC 5,6 tum 7-segments display med kapacitiva touchknappar
Produktlinje Thermo Scientific
Garanti Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Avfrosta Manuell
Mått (DxBxH) Exteriör 38,5 x 34,0 x 78 tum (97,7 x 86,4 x 198,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,3 x 28,8 x 51,2 tum (71,9 x 73,0 x 130,1 cm)
Övervakningsalternativ Larm, inspelare
Börvärdessäkerhet Ja
Anslutningsmöjligheter Fjärrlarmanslutningar, 4-20mA, RS485 och torra kontakter
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Amperage 3.4/10
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Gold)
Flaska Kapacitet 50,000 x 2mL
Kompressor H-drivning
Kylmedel R290
Fraktvikt (engelska) 668 lb.
Fraktvikt (metrisk) 304kg
Vikt (engelska) 574 lb.
Vikt (metrisk) 260 kg
Håller 2 tum Lådor (500)
Rackkapacitet 10