Läs mer
Thermo Scientific™ TDE-serien -40 °C frysar med ultralåg temperatur
Produktkod. 31749180 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz
Håller:
2 in. Boxes (600)
Certifikat och efterlevnad:
CE
Produktkod. Elektriska krav Håller Certifikat och efterlevnad
31749180 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (600) CE
1 options
Produktkod. 31749180 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TDE60040FVULTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120113.56 SEK
    105341.27 SEK / Paket med 1
    Save 14772.29 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ TDE-serien -°40 C frysar med ultralåg temperatur har minskad energianvändning, ett enkeltt pekskärmsgränssnitt, tre kapaciteter och en ergonomisk design av skåpet.
Thermo Scientific™ TDE-serien -°40 C frysar med ultralåga temperaturer, drivna av H-drivning, har tre upprättstående modeller, maximerar lagringskapaciteten från 40 000 upp till 60 000 2 ml injektionsflaskor. TDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimat provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium.
Prestanda
  • Dessa system drivs av H-drivnings kolväteteknologi och sparar upp till nästan 50 % i energianvändning och värmeavvisande jämfört med konventionella kylmedel med ultralåga frysar 1
  • En tyst ljudutgång under 53 dBA, gör att frysen kan komma ut ur korridoren och in i laboratoriet
  • Möter ±5 °C valideringsprotokoll vid -40 °C med stark toppvariation och konstant temperaturvariation
  • Naturliga kolvätekylmedel minskar systemets driftspåfrestningar och främjar enastående tillförlitlighet och bekymmersfritt provskydd
Användarvänlig
  • H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 5,6-tums display
  • Tre kapaciteter (400, 500 och 600 2-tums låda) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
  • Alla modeller har fyra innerdörrar som möjliggör enkel åtkomst till prov utan att utsätta större frysinnehåll för omgivningsförhållanden
  • Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, högkontrastskärm i ögonhöjd och bekväma, lättåtkomliga hyllplatser.
  • Kompatibel med de flesta racksystem inklusive ett komplett sortiment av Thermo Scientific™ rack för lådor, mikroplattor Thermo Scientific™ Matrix™ och Nunc CryoBank™ rör
  • Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och hänglåskompatibla dörrar
Hållbarhet
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, vilket gör serien kompatibel med USA:s miljöskyddsmyndighets Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska unionens F-Gas och andra hållbarhetsstandarder
Fotnoter:
  1. Intern data som jämför 4,4 kWh/dag med Legacy Performance DxF40040-modellen med 8,0 kWh/dag. Data i arkiv
  2. Typiska frystestdata baserade på interna tester i omgivningstemperatur vid 20 °C; Typiskt standardvalideringsprotokoll är ±5 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 28.8 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 816 L
Temperaturområde -10°C to -40°C
Dörr stil Outer (1), Inner (2)
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Kammarmaterial Cold-rolled Steel
Isolering Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
Hyllor 3 Adjustable, 1 Fixed
Kapacitet (engelska) Hylla 245 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 111 kg
Antal ställ 12
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upright
Produktlinje Thermo Scientific
Garanti Warranty varies by country, please contact us for details
Avfrosta Manual
Mått (DxBxH) Exteriör 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28.3 x 34.4 x 51.2 in. (71.9 x 87.3 x 130.1 cm)
Övervakningsalternativ Alarm, Recorder
Börvärdessäkerhet Yes
Anslutningsmöjligheter Remote Alarm Connections, 4-20mA, RS485, and Dry Contacts
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Amperage 3.4/10
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)
Flaska Kapacitet 60,000 x 2 mL
Kompressor H-drive
Kylmedel R290
Fraktvikt (engelska) 765 lb.
Fraktvikt (metrisk) 348 kg
Vikt (engelska) 654 lb.
Vikt (metrisk) 297 kg
Håller 2 in. Boxes (600)