Läs mer
Thermo Scientific™ TDE-serien -40 °C frysar med ultralåg temperatur
BIOPHARMA
Produktkod. p-7162094 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz
Håller:
2 tum Lådor (400)
2 tum Lådor (500)
2 tum Lådor (600)
Certifikat och efterlevnad:
CE
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16430925
Brand: Thermo Scientific™ TDE40040FV
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Thermo Scientific™ TDE-serien -°40 C frysar med ultralåg temperatur har minskad energianvändning, ett enkeltt pekskärmsgränssnitt, tre kapaciteter och en ergonomisk design av skåpet.
Thermo Scientific™ TDE-serien -°40 C frysar med ultralåga temperaturer, drivna av H-drivning, har tre upprättstående modeller, maximerar lagringskapaciteten från 40 000 upp till 60 000 2 ml injektionsflaskor. TDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimat provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium.
Prestanda
  • Dessa system drivs av H-drivnings kolväteteknologi och sparar upp till 50 % i energianvändning och värmeavvisande jämfört med konventionella kylmedel med ultralåga frysar 1
  • En tyst ljudutgång under 53 dBA, gör att frysen kan komma ut ur korridoren och in i laboratoriet
  • Möter±°5 C valideringsprotokoll vid -°40 C med stark toppvariation och konstant temperaturvariation
  • Naturliga kolvätekylmedel minskar systemets driftsbelastning och främjar enastående tillförlitlighet och bekymmersfritt provskydd
Användarvänlig
  • H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 5,6-tums display
  • Tre kapaciteter (400, 500 och 600 2-tums låda) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
  • Alla modeller har fyra innerdörrar som möjliggör enkel åtkomst till prov utan att utsätta större frysinnehåll för omgivningsförhållanden
  • Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, högkontrastskärm i ögonhöjd och bekväma, lättåtkomliga hyllplatser.
  • Kompatibel med de flesta inredningssystem inklusive ett komplett utbud av Thermo Scientific™ ställ för lådor, mikroplattor, Thermo Scientific™ Matris™ och Nunc CryoBank™ rör
  • Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och hänglåskompatibla dörrar
Hållbarhet
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, vilket gör serien kompatibel med USA Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska unionens F-Gas och andra hållbarhetsstandarder
Fotnoter:
  1. Intern data som jämför 3,9 kWh/dag med DXF400 = 8,0 kWh/dag. Data på fil.
  2. Typiska frystestdata baserade på intern testning i omgivningstemperatur vid 20°C; Typiskt standardprotokoll för validering av± 5°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Thermo Scientific TDE-serie -°40 C ULtralåga frysar, 400-lådkapacitet, 230 V, 50 Hz
Kapacitet (engelska) 19,4 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 549 L
Temperaturområde -10 °C till -40 °C
Dörr stil Yttre (1), Inre (4)
Antal dörrar 5
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibel)
Interiör Rostfritt stål
Hyllor 3
Kapacitet (engelska) Hylla 165 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 75 kg
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upprätt
Visa HIC 5,6 tum 7-segments display med kapacitiva touchknappar
Produktlinje Thermo Scientific
Garanti Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Avfrosta Manuell
Mått (DxBxH) Exteriör 38,5 x 28,3 x 78 tum (97,7 x 71,9 x 198,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,3 x 23,1 x 51,2 tum (71,9 x 58,8 x 130,1 cm)
Övervakningsalternativ Larm, inspelare
Börvärdessäkerhet Ja
Anslutningsmöjligheter Fjärrlarmanslutningar, 4-20mA, RS485 och torra kontakter
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Amperage 3.2/10
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Flaska Kapacitet 40,000 x 2mL
Kompressor H-drivning
Kylmedel R290
Fraktvikt (engelska) 642 lb.
Fraktvikt (metrisk) 292kg
Vikt (engelska) 550 lb.
Vikt (metrisk) 249 kg
Håller 2 tum Lådor (400)
Rackkapacitet 8