Läs mer
Thermo Scientific™ TDE-serie -°86 C frysfrysar med ultralåg temperatur, allmänna ändamål
Produktkod. 17744579 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
Standard 2-tums lådor (252)
Standard 2-tums lådor (396)
Standard 2-tums lådor (63)
Kapacitet (metrisk):
85 l
360 l
566 l
Certifikat och efterlevnad:
CE, ISO 13485, RoHS, NÅ, EPA SNAP, UKCA, Prop 65
Spänning:
230 V
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Kapacitet (metrisk) Certifikat och efterlevnad Spänning
17744579 Standard 2-tums lådor (252) 360 l CE, ISO 13485, RoHS, NÅ, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 230 V
17734579 Standard 2-tums lådor (63) 85 l CE, ISO 13485, RoHS, NÅ, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 230 V
17754579 Standard 2-tums lådor (396) 566 l CE, ISO 13485, RoHS, NÅ, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17744579 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TDEC25286FV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174195.75 SEK
    124287.96 SEK / Paket med 1
    Save 49907.79 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
En del av Standard Performance (STP)-familjen, Thermo Scientific™ TDE-serien med ultralåga temperaturer, drivna av H-drivning, har tre storlekar, vilket maximerar lagringskapaciteten från 3 645 upp till 21 600 2 ml injektionsinjektionsflaskor. TDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimat provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium.
Thermo Scientific™ TDE-seriens ultralågtemperaturfrysar, som ingår i Standard Performance (STP)-familjen av frysar drivna av H-drive, har tre storlekar och maximerar lagringskapaciteten från 3 645 upp till 21 600 2 ml-flaskor. Arbetshästen i det hektiska laboratoriet, TDE-serien sätter standarden för prestanda och pålitlig provförvaring vid tung användning. En hållbar lösning med ultimata besparingar inom provsäkerhet och drift för varje laboratorium. Från vår första ULT-frys 1940 till idag fortsätter den samlade erfarenheten från REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris och andra produktfamiljer att driva vår förmåga att leverera branschledande innovationer som hjälper till att påskynda vetenskap och sjukvård.
Prestanda
  • Drivna av H-drives kolväteteknik sparar dessa system upp till 25 % i energiförbrukning och värmeavledning jämfört med konventionella kylmedelsfrysar med ultralåg värme¹
  • Designad för daglig användning, återställer skåpets temperatur 20 % snabbare efter att dörren har öppnats.2
  • En tyst ljudutgång under 55 dBA, gör att frysen kan komma ut ur korridoren och in i laboratoriet
  • Uppfyller +/-°10 C valideringsprotokoll vid -°80 C med stark toppvariation och konstant temperaturvariation
  • Naturliga kolvätekylmedel minskar systemets driftspåfrestningar och främjar enastående tillförlitlighet och bekymmersfritt provskydd
Användarvänlig
  • H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 5,6-tums display
  • Tre storlekar (3, 13 och 20 kubikfot) för att tillgodose olika lagringsbehov och laboratoriekrav
  • Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, lättläst display med hög kontrast och bekväm extra arbetsyta.
  • Kompatibel med de flesta racksystem inklusive ett komplett sortiment av Thermo Scientific™ rack för lådor, mikroplattor Thermo Scientific™ Matrix™ och Nunc CryoBank™ rör
  • Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och nyckellåsdörr
Hållbarhet
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Naturliga kylmedel och polyuretanskum med icke-HFC-blåsmedel som har noll GWP, vilket gör serien kompatibel med USA:s miljöskyddsmyndighets policy för betydande nya alternativ (SNAP), Europeiska unionens F-Gas- och andra hållbarhetsstandarder
Koppla upp Connect-fjärrövervakningslösningen Thermo Scientific™ DeviceLink™ ger sinnesro genom att du kan hålla koll på din utrustning när som helst och var som helst. Detta system stöder oberoende sensorer för att övervaka ditt instrument, men kan också kopplas via en serieport direkt till instrumentet, vilket utnyttjar ombordtelemetridata, larm och händelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ ULT Kystfrys
Kapacitet (engelska) 13 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 360 l
Temperaturområde -50 °C till -86 °C
Dörr stil Horisontell fast
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Kallvalsat stål
Interiör Rostfritt stål
Exteriör finish Målat stål
Hyllor Ingen
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 13485, RoHS, NÅ, EPA SNAP, UKCA, Prop 65
Stil Bröst
Visa HIC Touch-knapp
Hjul 6
Kondensor typ Luftkyld
Kontrolltyp Kapacitivt Touch UI
För användning med (utrustning) Valfri LN2 säkerhetskopiering, CO2 säkerhetskopiering, Pappersremsa
Hamnar Ett porthål
Garanti 5 år
Avfrosta Manuell
Lock Enkelhandlyft
Vattenkylt Nej
Mått (DxBxH) Exteriör 33,1 x 72,3 x 40,5 tum (841 x 1 836 x 1 029 mm)
Mått (D x B x H) Inredning 18,5 x 42,4 x 27,8 tum (470 x 1 077 x 706 mm)
Övervakningsalternativ Larm, inspelare
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Datautgångar RS485, 4-20Ma, torra kontakter, USB
Driftlägen Standarddrift
Börvärdessäkerhet Singel ID
Backup-system CO2 eller LN2 Tillval
Anslutningsmöjligheter Valfritt (Device link Anslut)
Smart View-kompatibilitet Smart View-kompatibel
Amperage 5.2
Spänning 230 V
Fas Enkel
Energianvändning 8,5 kW-tim/dag
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)
Kompressor H-drivning
Kylmedel R290/R170+R290 Mix
Håller Standard 2-tums lådor (252)