Läs mer
Thermo Scientific™ TDE Series -86 °C Ultra-Low Temperature-frys,
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
En del av Standard Performance (STP)-familjen, Thermo Scientific™ TDE-seriens ultralåga temperaturfrysar, drivna av H-drivning, har fyra upprättstående modeller, maximerar lagringskapaciteten från 30 000 upp till 60 000 2 ml injektionsflaskor.
TDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimat provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium. Från vår första ULT-frys 1940 till idag, fortsätter den kombinerade erfarenheten från REVCO, Forma Scientific, Jewett, HERAFreeze och andra produktfamiljer att driva vår förmåga att leverera branschledande innovationer som hjälper till att påskynda vetenskap och hälsovård.
Prestanda
- Dessa system drivs av H-drivnings kolväteteknologi och sparar upp till 25 % i energianvändning och värmeavvisande jämfört med konventionella kylmedel med ultralåga frysar 1
- Designad för daglig användning, återställer skåpets temperatur 20 % snabbare efter att dörren har öppnats.2
- En tyst ljudutgång under 53 dBA, gör att frysen kan komma ut ur korridoren och in i laboratoriet
- Möter ± °10 C valideringsprotokoll vid -°80 C med stark toppvariation och konstant temperaturvariation
- Naturliga kolvätekylmedel minskar systemets driftspåfrestningar och främjar enastående tillförlitlighet och bekymmersfritt provskydd
Användarvänlig
- H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 5,6-tums display
- Fyra kapaciteter (300, 400, 500 och 600 2-tums låda) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
- Alla modeller har fyra innerdörrar som möjliggör enkel åtkomst till prov utan att utsätta större frysinnehåll för omgivningsförhållanden
- Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, lättläst display med hög kontrast och bekväma och lättåtkomliga hyllplatser.
- Kompatibel med de flesta racksystem inklusive ett komplett sortiment av Thermo Scientific™ rack för lådor, mikroplattor Thermo Scientific™ Matrix™ och Nunc CryoBank™ rör
- Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och nyckellåsdörr
Hållbarhet
- Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
- Naturliga kylmedel och polyuretanskum med icke-HFC-blåsmedel som har noll GWP, vilket gör serien kompatibel med USA:s miljöskyddsmyndighets policy för betydande nya alternativ (SNAP), Europeiska unionens F-Gas- och andra hållbarhetsstandarder
Bli ansluten
Connect-lösningen Thermo Scientific™ DeviceLink™ för fjärrövervakning ger sinnesro genom att göra det möjligt för dig att hålla koll på din utrustning när som helst och var som helst. Detta system stöder oberoende sensorer för att övervaka ditt instrument, men det kan också kopplas direkt via en seriell port till instrumentet, vilket utnyttjar ombordtelemetridata, larm och händelser. All information överförs till Thermo Fisher Connect molnplattform där du har tillgång dygnet runt via InstrumentConnects web- och mobilbaserade applikationer. För mer information, besök www.thermofisher.com/dlc.
Kompatibelt DeviceLink Connect-system
- DlCKTULTS101— Frys med ultralåg temperatur
*Varje kit inkluderar ett DeviceLink Connect-system, ett års grundläggande övervakningsabonnemang, strömkabel, kommissionär USB, monteringsutrustning och en tillämplig seriell eller USB kabel.
Oberoende DeviceLink anslutningssensorer
- DLCSKTEMP001 — DeviceLink Koppla PT100 (-200 °C till +600 °C) temperatursensor och Smart-Cable-adapter
- DLCSKCURT001 — DeviceLink Koppla strömgivaren (0-50A) med Smart-Cable-adapter
- DlCPTDOOR001— Dörrbrytare
Fotnoter:
- Intern data som jämför 11,2 kWh/dag med UXF600 = 14,9 kWh/dag. Data finns i fil.
- Typiska frystestdata baserade på interna tester i omgivningstemperatur vid 20 °C; Typiskt standardvalideringsprotokoll är ±10 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 14,9 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 422 l |
| Temperaturområde | -50 °C till -80 °C |
| Dörr stil | Spärrad utdragbar gunga |
| Antal dörrar | 1 (1 fack) |
| Innerdörrar | 4 |
| Återställning av dörröppning | 11 min. |
| Gångjärnssida | Vänster |
| Skåpsmaterial | Kallvalsat stål |
| Kammarmaterial | Kallvalsat stål |
| Visa mer |