Läs mer
Thermo Scientific™ TDE Series -86 °C Ultra-Low Temperature-frys,
Produktkod. 17967082 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 1 fas
Kapacitet (metrisk):
422 l
549 l
682 l
816 l
Certifikat och efterlevnad:
CE
CE, cUL, UL, ISO 13485
CE, cUL, cUL, ISO 13485
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Kapacitet (metrisk) Certifikat och efterlevnad Förpackningsstorlek
17967082 230 V, 50 Hz, 1 fas 549 l CE Varje
17966692 230 V, 50 Hz, 1 fas 422 l CE -
17906702 230 V, 50 Hz, 1 fas 682 l CE, cUL, cUL, ISO 13485 -
17976692 230 V, 50 Hz, 1 fas 816 l CE, cUL, UL, ISO 13485 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17967082 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TDE40086FVULTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159673.38 SEK
    127367.17 SEK / Paket med 1
    Save 32306.21 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En del av Standard Performance (STP)-familjen, Thermo Scientific™ TDE-seriens ultralåga temperaturfrysar, drivna av H-drivning, har fyra upprättstående modeller, maximerar lagringskapaciteten från 30 000 upp till 60 000 2 ml injektionsflaskor. TDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimat provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium.
En del av Standard Performance (STP)-familjen, Thermo Scientific™ TDE-seriens ultralåga temperaturfrysar, drivna av H-drivning, har fyra upprättstående modeller, maximerar lagringskapaciteten från 30 000 upp till 60 000 2 ml injektionsflaskor.
TDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimat provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium. Från vår första ULT-frys 1940 till idag, fortsätter den kombinerade erfarenheten från REVCO, Forma Scientific, Jewett, HERAFreeze och andra produktfamiljer att driva vår förmåga att leverera branschledande innovationer som hjälper till att påskynda vetenskap och hälsovård.
Prestanda
  • Dessa system drivs av H-drivnings kolväteteknologi och sparar upp till 25 % i energianvändning och värmeavvisande jämfört med konventionella kylmedel med ultralåga frysar 1
  • Designad för daglig användning, återställer skåpets temperatur 20 % snabbare efter att dörren har öppnats.2
  • En tyst ljudutgång under 53 dBA, gör att frysen kan komma ut ur korridoren och in i laboratoriet
  • Möter ± °10 C valideringsprotokoll vid -°80 C med stark toppvariation och konstant temperaturvariation
  • Naturliga kolvätekylmedel minskar systemets driftspåfrestningar och främjar enastående tillförlitlighet och bekymmersfritt provskydd
Användarvänlig
  • H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 5,6-tums display
  • Fyra kapaciteter (300, 400, 500 och 600 2-tums låda) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
  • Alla modeller har fyra innerdörrar som möjliggör enkel åtkomst till prov utan att utsätta större frysinnehåll för omgivningsförhållanden
  • Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, lättläst display med hög kontrast och bekväma och lättåtkomliga hyllplatser.
  • Kompatibel med de flesta racksystem inklusive ett komplett sortiment av Thermo Scientific™ rack för lådor, mikroplattor Thermo Scientific™ Matrix™ och Nunc CryoBank™ rör
  • Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och nyckellåsdörr
Hållbarhet
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Naturliga kylmedel och polyuretanskum med icke-HFC-blåsmedel som har noll GWP, vilket gör serien kompatibel med USA:s miljöskyddsmyndighets policy för betydande nya alternativ (SNAP), Europeiska unionens F-Gas- och andra hållbarhetsstandarder
Bli ansluten
Connect-lösningen Thermo Scientific™ DeviceLink™ för fjärrövervakning ger sinnesro genom att du kan hålla koll på din utrustning när som helst och var som helst. Detta system stödjer oberoende sensorer för att övervaka ditt instrument, men det kan också kopplas direkt via en seriell port till instrumentet, vilket utnyttjar ombordtelemetridata, larm och händelser. All information överförs till Thermo Fisher Connects molnplattform där du har tillgång till informationen dygnet runt via InstrumentConnects web- och mobilapplikationer. För mer information, besök www.thermofisher.com/dlc.
Kompatibelt DeviceLink Connect-system
  • DlCKTULTS101— Frys med ultralåg temperatur
*Varje kit inkluderar ett DeviceLink Connect-system, ett års grundläggande övervakningsabonnemang, strömkabel, kommissionär USB, monteringsutrustning och en tillämplig seriell eller USB kabel.
Oberoende DeviceLink anslutningssensorer
  • DLCSKTEMP001 — DeviceLink Koppla PT100 (-200 °C till +600 °C) temperatursensor och Smart-Cable-adapter
  • DLCSKCURT001 — DeviceLink Koppla strömgivaren (0-50A) med Smart-Cable-adapter
  • DlCPTDOOR001— Dörrbrytare
Fotnoter:
  1. Intern data som jämför 11,2 kWh/dag med UXF600 = 14,9 kWh/dag. Data i fil.
  2. Typiska frystestdata baserade på interna tester i omgivningstemperatur vid 20 °C; Typiskt standardvalideringsprotokoll på ±10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 19,4 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 549 l
Temperaturområde -50 °C till -86 °C
Dörr stil Spärrad utdragbar gunga
Antal dörrar 1 (1 fack)
Innerdörrar 4
Återställning av dörröppning 15 min.
Gångjärnssida Vänster
Skåpsmaterial Kallvalsat stål
Kammarmaterial Kallvalsat stål
Isolering Vakuum, skum
Interiör Målat stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Hyllor 3
Lådor Ingen
Antal ställ 16
Antal ställ per sats 4
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upprätt
Visa HIC-gränssnitt, 7-segmentsskärm med kapacitiv pekskärm
Hjul 4
Färg Grå
Kondensor typ Fläkttvingad
För användning med (applikation) Förvaring av allmänt (ej brandfarligt) laboratorieoratoriematerial
För användning med (utrustning) Förvaringsställ
Inkluderar Hyllor, nätkontakt
Hamnar Ja
Sondtyp Enkel RTD (1 000 ohm Platinum RTD)
Typisk livstid 10 år
Garanti 5 år delar
Avfrosta Manuell
Min. Spel 30 cm
Toppvariation vid -80C +5.7/-3.5
Uppvärmningstid -80 C till -50 C 271 min.
Vattenkylt Ingen vattenkylning
Djup (engelska) Exteriör 38,5 tum
Depth (engelska) Interiör 28,3 tum
Djup (metrisk) Exteriör 97.7 cm
Djup (metrisk) interiör 71.9 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78 tum
Höjd (engelska) Interiör 51,2 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 1981 mm
Höjd (metrisk) interiör 1300 mm
Längd (engelska) Exteriör 38,5 tum
Längd (metrisk) Exteriör 978 mm
Längd (engelska) Interiör 28,3 tum
Längd (metrisk) Interiör 719 mm
Bredd (engelska) Exteriör 28,3 tum
Bredd (engelska) Interiör 23,1 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 719 mm
Övervakningsalternativ Finns separat
Åtkomstsäkerhet Nyckellås Standard, hänglåskompatibelt
Chart Recorder Valfritt
Datautgångar RS485/4-20mA utgång/torra kontakter
Driftlägen Standardläge
Börvärdessäkerhet Ja
Backup-system CO2 eller LN2 Tillval
Smart View-kompatibilitet Ja
Amperage 6,5 Amp
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 1 fas
Frekvens 50 Hz
Fas En
Energianvändning 10,4 kWh/dag
Gröna funktioner ACT Ekomärke (Guld), Kinas energimärkning
Flaska Kapacitet 40,000
Kompressor H-drivning
Kylmedel R290/R170+R290 Mix
Fraktvikt (engelska) 687 lbs.
Fraktvikt (metrisk) 312 kg
Vikt (engelska) 595 lbs.
Vikt (metrisk) 270 kg
Håller 40 000 provinjektionsflaskor
Rackkapacitet 16