Läs mer
Thermo Scientific™ TDE-serien -86 °C frysar med ultralåg temperatur
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
En del av Standard Performance (STP)-familjen, Thermo Scientific™ TDE-seriens ultralåga temperaturfrysar, drivna av H-drivning, har fyra upprättstående modeller, maximerar lagringskapaciteten från 30 000 upp till 60 000 2 ml injektionsflaskor.
TDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimat provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium. Från vår första ULT-frys 1940 till idag, fortsätter den kombinerade erfarenheten från REVCO, Forma Scientific, Jewett, HERAFreeze och andra produktfamiljer att driva vår förmåga att leverera branschledande innovationer som hjälper till att påskynda vetenskap och hälsovård.
Prestanda
- Dessa system drivs av H-drivnings kolväteteknologi och sparar upp till 25 % i energianvändning och värmeavvisande jämfört med konventionella kylmedel med ultralåga frysar 1
- Designad för daglig användning, återställer skåpets temperatur 20 % snabbare efter att dörren har öppnats.2
- En tyst ljudutgång under 53 dBA, gör att frysen kan komma ut ur korridoren och in i laboratoriet
- Möter±°10 C valideringsprotokoll vid -°80 C med stark toppvariation och konstant temperaturvariation
- Naturliga kolvätekylmedel minskar systemets driftsbelastning och främjar enastående tillförlitlighet och bekymmersfritt provskydd
Användarvänlig
- H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 5,6-tums display
- Fyra kapaciteter (300, 400, 500 och 600 2-tums låda) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
- Alla modeller har fyra innerdörrar som möjliggör enkel åtkomst till prov utan att utsätta större frysinnehåll för omgivningsförhållanden
- Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, lättläst display med hög kontrast och bekväma och lättåtkomliga hyllplatser.
- Kompatibel med de flesta inredningssystem inklusive ett komplett utbud av Thermo Scientific™ ställ för lådor, mikroplattor, Thermo Scientific™ Matris™ och Nunc CryoBank™ rör
- Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och nyckellåsdörr
Hållbarhet
- Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
- Naturliga kylmedel och polyuretanskum med icke-HFC-blåsmedel som har noll GWP, vilket gör serien kompatibel med USA Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska unionens F-Gas och andra hållbarhetsstandarder
Bli ansluten
Thermo Scientific™ DeviceLink™ Anslut fjärrövervakningslösning hjälper dig att ge sinnesfrid genom att du kan hålla reda på din utrustning när som helst och var som helst. Detta system stöder oberoende sensorer för att övervaka ditt instrument, men det kan också anslutas via seriell port direkt till instrumentet och utnyttjar inbyggd telemetridata, larm och händelser. All information överförs till Thermo Fisher Connect molnplattform där du har 24/7 tillgång till informationen via InstrumentAnsluts web- och mobilbaserade applikationer. För mer information besök www.thermofisher.com/dlc.
Kompatibelt DeviceLink Connect System
- DlCKTULTS101— Frys med ultralåg temperatur
*Varje sats innehåller ett DeviceLink Connect-system, 1-årigt grundläggande övervakningsabonnemang, strömkabel, commissioner USB, monteringsutrustning och en tillämplig seriell eller USB-kabel.
Oberoende DeviceLink Connect-sensorer
- DlCSKTEMP001— DeviceLink Connect PT100 (-°200 C till +°600 C) temperatursensor och Smart-Cable-adapter
- DlCSKCURT001— DeviceLink Connect strömgivare (0-50A) med Smart-Cable-adapter
- DlCPTDOOR001— Dörrbrytare
Fotnoter:
- Intern data som jämför 11,2 kWh/dag med UXF600 = 14,9 kWh/dag. Data på fil.
- Typiska frystestdata baserade på intern testning i omgivningstemperatur vid 20°C; Typiskt standardprotokoll för validering av± 10°C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 14,9 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 422 l |
| Temperaturområde | -50 °C till -80 °C |
| Dörr stil | Spärrad utdragbar gunga |
| Antal dörrar | 1 (1 fack) |
| Innerdörrar | 4 |
| Återställning av dörröppning | 11 minuter |
| Gångjärnssida | Vänster |
| Skåpsmaterial | Kallvalsat stål |
| Kammarmaterial | Kallvalsat stål |
| Show More |