Läs mer
Thermo Scientific™ TDE-serien ultralågtemperaturfrysar
BIOPHARMA
Produktkod. p-7147041 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
230 V 50 Hz
Kapacitet (metrisk):
816 l
Certifikat och efterlevnad:
cULus, FDA klass II, FDA Class II
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16640764
Brand: Thermo Scientific™ TDE60086LV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Thermo Scientific™ TDE-seriens ultralågtemperaturfrysar har minskad energianvändning, ett enkeltt pekskärmsgränssnitt, fyra kapaciteter och en ergonomisk skåpsdesign.
Från vår första ULT-frys 1940 till idag fortsätter den kombinerade erfarenheten från REVCO, Forma Scientific, Jewett, HERAFreeze och andra produktfamiljer att driva vår förmåga att leverera branschledande innovationer som hjälper till att påskynda vetenskap och hälsovård. Alla varumärken Revco (RDE), Forma (FDE) och HERAfreeze (HDE) STP kommer att konsolideras under det befintliga varumärket Thermo Scientific (TDE) STP ULT. Tidslinjen för konsolideringen är regionspecifik, kontakta din lokala representant för den senaste informationen eller besök www.thermofisher.com/ultbrands för mer information.
En del av Standard Performance (STP)-familjen, Thermo Scientific™ TDE-seriens ultralågtemperaturfrysar, drivna av H-drivning, har fyra upprättstående modeller, vilket maximerar lagringskapaciteten från 30 000 upp till 60 000 2 ml injektionsflaskor. TDE-serien är en hållbar och pålitlig lösning med ultimat provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium.
Prestanda
  • Dessa system drivs av H-drivnings kolväteteknologi och sparar upp till 25 % i energianvändning och värmeavvisande jämfört med konventionella kylmedel med ultralåga frysar 1
  • Designad för daglig användning, återställer skåpets temperatur 20 % snabbare efter att dörren har öppnats.2
  • En tyst ljudutgång under 53 dBA, gör att frysen kan komma ut ur korridoren och in i laboratoriet
  • Möter±°10 C valideringsprotokoll vid -°80 C med stark toppvariation och konstant temperaturvariation
  • Naturliga kolvätekylmedel minskar systemets driftsbelastning och främjar enastående tillförlitlighet och bekymmersfritt provskydd
Användarvänlig
  • H-drivning Information Center (HIC) kombinerar lättavläst temperatur med enkla kapacitiva pekknappar i en 5,6-tums display
  • Fyra kapaciteter (300, 400, 500 och 600 2-tums låda) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
  • Alla modeller har fyra innerdörrar som möjliggör enkel åtkomst till prov utan att utsätta större frysinnehåll för omgivningsförhållanden
  • Förbättrad kundbekvämlighet med nytt ergonomiskt utformat handtag, högkontrastskärm i ögonhöjd och bekväma, lättåtkomliga hyllplatser.
  • Kompatibel med de flesta inredningssystem inklusive ett komplett utbud av Thermo Scientific™ ställ för lådor, mikroplattor, Thermo Scientific™ Matris™ och Nunc CryoBank™ rör
  • Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar och hänglåskompatibla dörrar
Hållbarhet
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, vilket gör serien kompatibel med USA Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska unionens F-Gas och andra hållbarhetsstandarder
  • När du tar emot enheten rekommenderar vi att du gör dig av med allt förpackningsmaterial som används för att säkra enheten under transporten. Kassera allt material i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter. Kontakta din lokala avfallsleverantör för information om avfallsplatser.
Bli ansluten
Thermo Scientific™ DeviceLink™ Anslut fjärrövervakningslösning hjälper dig att ge sinnesfrid genom att du kan hålla reda på din utrustning när som helst och var som helst. Detta system stöder oberoende sensorer för att övervaka ditt instrument, men det kan också anslutas via seriell port direkt till instrumentet, vilket utnyttjar ombord telemetridata, larm och händelser. All information överförs till Thermo Fisher Connect molnplattform där du har 24/7 tillgång till informationen via InstrumentAnsluts web- och mobilbaserade applikationer. För mer information besök www.thermofisher.com/dlc .
Kompatibelt DeviceLink Connect System
  • DlCKTULTS101— Frys med ultralåg temperatur
*Varje sats innehåller ett DeviceLink Connect-system, 1-årigt grundläggande övervakningsabonnemang, strömkabel, commissioner USB, monteringsutrustning och en tillämplig seriell eller USB-kabel.
Oberoende DeviceLink Connect-sensorer
  • DlCSKTEMP001— DeviceLink Connect PT100 (-°200 C till +°600 C) temperatursensor och Smart-Cable-adapter
  • DlCSKCURT001— DeviceLink Connect strömgivare (0-50A) med Smart-Cable-adapter
  • DlCPTDOOR001— Dörrbrytare
Fotnoter:
  1. Intern data som jämför 11,2 kWh/dag med UXF600 = 14,9 kWh/dag. Data på fil.
  2. Typiska frystestdata baserade på intern testning i omgivningstemperatur vid 20°C; Typiskt standardprotokoll för validering av± 10°C.
Garanti
Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Thermo Scientific TDE Series Ultra-Low Freezers, 600-Box Capacity, 230V, 50Hz
Typ Ultra-Low Freezer, Upright
Kapacitet (engelska) 28.8 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 816 l
Temperaturområde -50°C to -86°C
Dörr stil Outer (1), Inner (4)
Antal dörrar 1
Innerdörrar 4
Isolering Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
Interiör Stainless Steel
Hyllor 3
Kapacitet (engelska) Hylla 245 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 111 kg
Certifikat och efterlevnad cULus, FDA klass II, FDA Class II
Stil Upright
Visa HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons
Produktlinje Thermo Scientific
Garanti Warranty varies by country, please contact us for details
Avfrosta Manual
Mått (DxBxH) Exteriör 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28.3 x 34.4 x 51.2 in. (71.9 x 87.3 x 130.1 cm)
Övervakningsalternativ Alarm, Recorder
Börvärdessäkerhet Yes
Anslutningsmöjligheter External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Amperage 6.1/10 A
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Gröna funktioner Energy Efficient
Flaska Kapacitet 60,000 x 2mL
Kompressor H-drive
Kylmedel R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage)
Fraktvikt (engelska) 820 lb.
Fraktvikt (metrisk) 372 kg
Vikt (engelska) 709 lb.
Vikt (metrisk) 322 kg
Håller 2 in. Boxes (600)
Rackkapacitet 12
Visa mer Visa mindre
  1. Data är representativa för prestanda och inte publicerade produktspecifikationer. Resultat bör inte refereras vid utveckling av några regulatoriska parametrar för specifik kundanvändning.
  2. Frysens prestanda kommer att variera beroende på kundens produktvolym, lagringsformat, driftsförhållanden, testmetodik och utförande av rekommenderat underhåll
  3. Kontinuerliga produktförbättringar kan, utan föregående meddelande, leda till ändringar eller utelämnanden av detta tekniska datablad. Thermo Scientific kan inte ta ansvar för skada, skada, förlust eller utgifter som uppstår på grund av felaktig tillämpning av informationen häri.