Learn More
TDRD3 Antibody (RAB-C419), Alexa Fluor™ 405 - Chimeric, R&D Systems™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
TDRD3 Monoclonal specifically detects TDRD3 in Human samples. It is validated for ChIP Assay∣ELISA∣Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunoprecipitation∣Mass Spectrometry∣Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | TDRD3 |
| Applications | ChIP Assay, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RAB-C419 |
| Conjugate | Alexa Fluor 405 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | FLJ21007, tudor domain containing 3, tudor domain-containing protein 3 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing TDRD3 protein under non-denaturing conditions. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?