Läs mer
TDS-kalibreringsstandard 1382 ppm, Jenway™
Produktkod. 11490579
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11490579
Brand: Jenway 1615681
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerställer att TDS-mätare är korrekt kalibrerade för att bestämma vattnets renhet och totalt lösta fasta ämnen.
  • För användning med kalibrerande TDS-mätare
  • 1382 ppm
  • 500 ml
Specifikationer
Lösningstyp Calibration Standard
Typ Conductivity Standard
Kvantitet 500 mL