Läs mer
TDS standardlösning, 1382 ppm, Reagecon™
Produktkod. 10542118 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 10542118
Brand: Reagecon CS1382
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fisher Scientific erbjuder ett omfattande utbud av konduktivitetsstandarder, spårbara till NIST referensmaterial. Sortimentet inkluderar ett standardsortiment samt ett bredare utbud av mycket låga och höga värden, vilket ger ökad flexibilitet.
  • Exakt till± 1 %
  • Spårbar till NIST
  • GLP kompatibla
  • Analyscertifikat medföljer varje flaska (inklusive analysmetod och standardreferensmaterial)
  • Brett område: 20 värden från 1,3 μS/cm till 500 000μ S/cm inklusive
  • En förbättrad hållbarhet garanteras genom användning av patentskyddad teknologi. Noggrann konduktivitetsmätning kräver periodisk kalibrering av konduktivitetssensorn för att bestämma dess cellkonstant (multiplikatorn som används för att omvandla sensorns utsignal 'till den visade konduktiviteten). Våra standardvärden för konduktivitetsstandarder matchar de förprogrammerade värdena som används av alla ledande märken av konduktivitetsmätare för automatisk kalibrering, medan de breda standarderna tillåter flexibilitet.
Specifikationer
Analyscertifikat Yes
Metoder Standard solution verified by Reference Materials Laboratory
Fysisk form Vätska
Koncentration 1382 ppm
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 500 mL