Läs mer
TDS standardlösningar 800mg/L (ppm), Hanna Instruments™
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Påsar |
| Odör | Luktfritt |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| pH | 7 |
| Löslighet | Löslig |
| Kvantitet | 25 x 20 mL |